2-Ethoxy-3-methylaniline 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR911228-1G OR911228-5G
APOSOR911228-1GEA 290 EUR
APOSOR911228-1G APOSOR911228-5G
2-Ethoxy-3-methylaniline 98%
2-Ethoxy-3-methylaniline
Formel: C₉H₁₃NO
Molecular Weight: 151,206 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD20491422
CAS-Nummer: 1352318-44-5