N-(2-Chlorophenyl)glycine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR911248-1G OR911248-5G
APOSOR911248-1GEA 270 EUR
APOSOR911248-1G APOSOR911248-5G
N-(2-Chlorophenyl)glycine 98%
N-(2-Chlorophenyl)glycine
Formel: C₈H₈ClNO₂
Molecular Weight: 185,608 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03089219
CAS-Nummer: 6961-49-5