tert-Butyl 4-methylbenzoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR911439-100G OR911439-25G
APOSOR911439-100GEA 339 EUR
APOSOR911439-100G APOSOR911439-25G
tert-Butyl 4-methylbenzoate 95%
tert-Butyl 4-methylbenzoate
Formel: C₁₂H₁₆O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06795961
CAS-Nummer: 13756-42-8