5-Ethoxy-4-methyloxazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR911732-1G
OR911732-5G
APOSOR911732-1GEA
0
EUR
APOSOR911732-1G
APOSOR911732-5G
5-Ethoxy-4-methyloxazole 95%
5-Ethoxy-4-methyloxazole
Formel:
C₆H₉NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06411139 CAS-Nummer: 5006-20-2 |