4-Bromo-N-methyl piperidine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR911812-1G OR911812-5G
APOSOR911812-1GEA 78.3 EUR
APOSOR911812-1G APOSOR911812-5G
4-Bromo-N-methyl piperidine 97%
4-Bromo-N-methyl piperidine
Formel: C₆H₁₂BrN
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00800245
CAS-Nummer: 76444-51-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III