2,3-Dimethoxy-5-methylhydroquinone 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2,3-Dimethoxy-5-methylbenzene-1,4-diol
OR911920-1G
APOSOR911920-1GEA
168
EUR
APOSOR911920-1G
2,3-Dimethoxy-5-methylhydroquinone 98%
2,3-Dimethoxy-5-methylhydroquinone
Formel:
C₉H₁₂O₄ Molecular Weight: 184,189 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00017161 CAS-Nummer: 3066-90-8 |