2-(2-Hydroxyphenyl)glycine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Amino-2-(2-hydroxyphenyl)acetic acid, H-DL-Phg(2-OH)-OH
OR911973-1G
OR911973-5G
APOSOR911973-1GEA
393
EUR
APOSOR911973-1G
APOSOR911973-5G
2-(2-Hydroxyphenyl)glycine 97%
2-(2-Hydroxyphenyl)glycine
Formel:
C₈H₉NO₃ Molecular Weight: 167.162 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00014348 CAS-Nummer: 25178-38-5 |