Potassium N,N-dimethyldithiocarbamate 50% in wässriger Lösung
Lieferant: Apollo Scientific
OR9120-25G OR9120-5G OR9120-100G
APOSOR9120-25GEA 319 EUR
APOSOR9120-25G APOSOR9120-5G APOSOR9120-100G
Potassium N,N-dimethyldithiocarbamate 50% in wässriger Lösung
Potassium N,N-dimethyldithiocarbamate
Formel: C₃H₆KNS₂
Molecular Weight: 159,315 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00067270
CAS-Nummer: 128-03-0
UN: 3082
ADR: 9+EHS,III