Pyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR912002-1G
OR912002-250MG
APOSOR912002-1GEA
259
EUR
APOSOR912002-1G
APOSOR912002-250MG
Pyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carbaldehyde 95%
Pyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carbaldehyde
Formel:
C₈H₆N₂O Molecular Weight: 146,146 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06739035 CAS-Nummer: 73957-66-1 |