N-(4-Methoxybenzyl)cyclopropanamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR912024-5G
APOSOR912024-5GEA
149
EUR
APOSOR912024-5G
N-(4-Methoxybenzyl)cyclopropanamine 97%
N-(4-Methoxybenzyl)cyclopropanamine
Formel:
C₁₁H₁₅NO Molecular Weight: 177,243 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07310991 CAS-Nummer: 70894-71-2 |