1-Boc-3-(N-methoxy-N-methylcarbamoyl)piperidine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1-Boc-N-methoxy-N-methylpiperidine-3-carboxamide
OR912064-5G
APOSOR912064-5GEA 119 EUR
APOSOR912064-5G
1-Boc-3-(N-methoxy-N-methylcarbamoyl)piperidine 97%
1-Boc-3-(N-methoxy-N-methylcarbamoyl)piperidine
Formel: C₁₃H₂₄N₂O₄
Molecular Weight: 272,341 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03069732
CAS-Nummer: 189442-78-2