Indan-5-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,3-Dihydro-1H-indene-5-carbaldehyde
OR912348-1G OR912348-250MG
APOSOR912348-1GEA 343 EUR
APOSOR912348-1G APOSOR912348-250MG
Indan-5-carbaldehyde 95%
Indan-5-carbaldehyde
Formel: C₁₀H₁₀O
Molecular Weight: 146,186 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00086208
CAS-Nummer: 30084-91-4