4-Methoxyindole-3-carboxaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-Methoxy-1H-indole-3-carbaldehyde
OR912398-1G
OR912398-5G
APOSOR912398-1GEA
119
EUR
APOSOR912398-1G
APOSOR912398-5G
4-Methoxyindole-3-carboxaldehyde 95%
4-Methoxyindole-3-carboxaldehyde
Formel:
C₁₀H₉NO₂ Molecular Weight: 175,184 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00152191 CAS-Nummer: 90734-97-7 |