trans-4-(Cbz-amino)cyclohexan-1-ol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR912410-1G
OR912410-25G
OR912410-5G
APOSOR912410-1GEA
0
EUR
APOSOR912410-1G
APOSOR912410-25G
APOSOR912410-5G
trans-4-(Cbz-amino)cyclohexan-1-ol 97%
trans-4-(Cbz-amino)cyclohexan-1-ol
Formel:
C₁₄H₁₉NO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00158431 CAS-Nummer: 27489-63-0 |