4-Hydroxy-2-methylpyrimidine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-Methylpyrimidin-4(3H)-one
OR912476-5G
APOSOR912476-5GEA 140 EUR
APOSOR912476-5G
4-Hydroxy-2-methylpyrimidine 97%
4-Hydroxy-2-methylpyrimidine
Formel: C₅H₆N₂O
Molecular Weight: 110,114 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00234103
CAS-Nummer: 19875-04-8