2,3,4,5-Tetrahydro-1H-pyrido[4,3-b]indole 96+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR912529-1G OR912529-250MG
APOSOR912529-1GEA 108 EUR
APOSOR912529-1G APOSOR912529-250MG
2,3,4,5-Tetrahydro-1H-pyrido[4,3-b]indole 96+%
2,3,4,5-Tetrahydro-1H-pyrido[4,3-b]indole
Formel: C₁₁H₁₂N₂
Molecular Weight: 172,226 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00464648
CAS-Nummer: 6208-60-2