N,N-Dimethyl-3-nitrobenzamide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR912541-10G OR912541-1G OR912541-5G
APOSOR912541-10GEA 502 EUR
APOSOR912541-10G APOSOR912541-1G APOSOR912541-5G
N,N-Dimethyl-3-nitrobenzamide 98%
N,N-Dimethyl-3-nitrobenzamide
Formel: C₉H₁₀N₂O₃
Molecular Weight: 194,187 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00466214
CAS-Nummer: 7291-02-3