N-Methyl-4-tyramine 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR912594-1G OR912594-5G
APOSOR912594-1GEA 132 EUR
APOSOR912594-1G APOSOR912594-5G
N-Methyl-4-tyramine 96%
N-Methyl-4-tyramine
Formel: C₉H₁₃NO
Molecular Weight: 151,206 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00870493
CAS-Nummer: 370-98-9