T-Butyl 3-chloropropanoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR912679-1G OR912679-250MG
APOSOR912679-1GEA 0 EUR
APOSOR912679-1G APOSOR912679-250MG
T-Butyl 3-chloropropanoate 95%
T-Butyl 3-chloropropanoate
Formel: C₇H₁₃ClO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01569942
CAS-Nummer: 55710-80-0