(2-Cyanophenyl)acetic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-(2-Cyanophenyl)acetic acid
OR912691-5G
APOSOR912691-5GEA
60.9
EUR
APOSOR912691-5G
(2-Cyanophenyl)acetic acid 98%
(2-Cyanophenyl)acetic acid
Formel:
C₉H₇NO₂ Molecular Weight: 161,157 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01646238 CAS-Nummer: 18698-99-2 |