2-Chloroisophthalonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR912695-1G
OR912695-250MG
APOSOR912695-1GEA
244
EUR
APOSOR912695-1G
APOSOR912695-250MG
2-Chloroisophthalonitrile 95%
2-Chloroisophthalonitrile
Formel:
C₈H₃ClN₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01657061 CAS-Nummer: 28442-78-6 |