(S)-3-Amino-1-ethylazepan-2-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR912710-1G OR912710-250MG
APOSOR912710-1GEA 435 EUR
APOSOR912710-1G APOSOR912710-250MG
(S)-3-Amino-1-ethylazepan-2-one 95%
(S)-3-Amino-1-ethylazepan-2-one
Formel: C₈H₁₆N₂O
Molecular Weight: 156.225 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01861209
CAS-Nummer: 206434-45-9