2-(2-Methoxyphenyl)glycine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: H-DL-Phg(2-OMe)-OH, 2-Amino-2-(2-methoxyphenyl)acetic acid
OR912775-1G OR912775-5G
APOSOR912775-1GEA 115 EUR
APOSOR912775-1G APOSOR912775-5G
2-(2-Methoxyphenyl)glycine 95%
2-(2-Methoxyphenyl)glycine
Formel: C₉H₁₁NO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02662408
CAS-Nummer: 271583-17-6