7-(Aminomethyl)-2,3-dihydro-2,2-dimethylbenzo[b]furan 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 7-(Aminomethyl)-2,3-dihydro-2,2-dimethyl-1-benzofuran, (2,3-Dihydro-2,2-dimethyl-1-benzofuran-7-yl)methylamine
OR9128-1G OR9128-250MG
APOSOR9128-1GEA 593 EUR
APOSOR9128-1G APOSOR9128-250MG
7-(Aminomethyl)-2,3-dihydro-2,2-dimethylbenzo[b]furan 97%
7-(Aminomethyl)-2,3-dihydro-2,2-dimethylbenzo[b]furan
Formel: C₁₁H₁₅NO
Molecular Weight: 177,243 g/mol
Siedepunkt: 70…75 °C (0,08 mm Hg)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08271885
CAS-Nummer: 868755-44-6
UN: 2735
ADR: 8,III