2,3-Dihydro-1,1-dioxo-1,2-benzisothiazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2,3-Dihydrobenzo[d]isothiazole 1,1-dioxide
OR912878-1G OR912878-250MG
APOSOR912878-1GEA 177 EUR
APOSOR912878-1G APOSOR912878-250MG
2,3-Dihydro-1,1-dioxo-1,2-benzisothiazole 95%
2,3-Dihydro-1,1-dioxo-1,2-benzisothiazole
Formel: C₇H₇NO₂S
Molecular Weight: 169,201 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03426201
CAS-Nummer: 936-16-3