1-Benzylpiperazin-2-one 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR912955-1G OR912955-5G
APOSOR912955-1GEA 190 EUR
APOSOR912955-1G APOSOR912955-5G
1-Benzylpiperazin-2-one 97%
1-Benzylpiperazin-2-one
Formel: C₁₁H₁₄N₂O
Molecular Weight: 190.242 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04038519
CAS-Nummer: 59702-21-5