3-(Aminoethyl)benzo[b]furan 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-(1-Benzofuran-3-yl)ethylamine, 2-(Benzo[b]furan-3-yl)ethylamine, 2-(Benzofuran-3-yl)ethanamine, 3-(Aminoethyl)-1-benzofuran
OR9130-1G
OR9130-250MG
APOSOR9130-1GEA
185
EUR
APOSOR9130-1G
APOSOR9130-250MG
3-(Aminoethyl)benzo[b]furan 95%
3-(Aminoethyl)benzo[b]furan
Formel:
C₁₀H₁₁NO Molecular Weight: 161.2 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08271905 CAS-Nummer: 27404-31-5 UN: 2735 ADR: 8 III |