1-Butyl-2-methylindole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR913042-1G OR913042-5G
APOSOR913042-1GEA 0 EUR
APOSOR913042-1G APOSOR913042-5G
1-Butyl-2-methylindole 95%
1-Butyl-2-methylindole
Formel: C₁₃H₁₇N
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04972048
CAS-Nummer: 42951-35-9