6-Methoxy-1H-indole-3-carboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 6-Methoxy-3-indolecarboxylic Acid
OR913080-5G
APOSOR913080-5GEA 134 EUR
APOSOR913080-5G
6-Methoxy-1H-indole-3-carboxylic acid 97%
6-Methoxy-1H-indole-3-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₉NO₃
Molecular Weight: 191,183 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05664010
CAS-Nummer: 90924-43-9