4-Methoxyindole-3-carboxylic acid 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR913081-1G OR913081-250MG OR913081-5G
APOSOR913081-1GEA 261 EUR
APOSOR913081-1G APOSOR913081-250MG APOSOR913081-5G
4-Methoxyindole-3-carboxylic acid 96%
4-Methoxyindole-3-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₉NO₃
Molecular Weight: 191.183 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05664011
CAS-Nummer: 203937-50-2