2,3-Dimethyl-5-nitroaniline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR913085-1G OR913085-250MG
APOSOR913085-1GEA 92.8 EUR
APOSOR913085-1G APOSOR913085-250MG
2,3-Dimethyl-5-nitroaniline 95%
2,3-Dimethyl-5-nitroaniline
Formel: C₈H₁₀N₂O₂
Molecular Weight: 166,177 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05664520
CAS-Nummer: 109508-62-5