6-Methoxy-1H-indazole-3-carbonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR913173-1G OR913173-250MG
APOSOR913173-1GEA 271 EUR
APOSOR913173-1G APOSOR913173-250MG
6-Methoxy-1H-indazole-3-carbonitrile 95%
6-Methoxy-1H-indazole-3-carbonitrile
Formel: C₉H₇N₃O
Molecular Weight: 173.171 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06659784
CAS-Nummer: 691900-59-1