2-Methoxy-3-methylpyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR913222-1G OR913222-250MG
APOSOR913222-1GEA 108 EUR
APOSOR913222-1G APOSOR913222-250MG
2-Methoxy-3-methylpyridine 95%
2-Methoxy-3-methylpyridine
Formel: C₇H₉NO
Molecular Weight: 123.152 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07367922
CAS-Nummer: 19230-59-2