(4-Methoxy-pyridin-2-yl)-methanol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (4-Methoxypyridin-2-yl)methanol
OR913249-5G
APOSOR913249-5GEA 68.3 EUR
APOSOR913249-5G
(4-Methoxy-pyridin-2-yl)-methanol 98%
(4-Methoxy-pyridin-2-yl)-methanol
Formel: C₇H₉NO₂
Molecular Weight: 139,152 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07774100
CAS-Nummer: 16665-38-6