4-Chloro-6-ethyl-2-methylpyrimidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR913279-1G OR913279-250MG
APOSOR913279-1GEA 632 EUR
APOSOR913279-1G APOSOR913279-250MG
4-Chloro-6-ethyl-2-methylpyrimidine 95%
4-Chloro-6-ethyl-2-methylpyrimidine
Formel: C₇H₉ClN₂
Molecular Weight: 156.613 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07782027
CAS-Nummer: 89966-72-3