5,6-Dihydro-4h-pyran-2-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3,4-Dihydro-2H-pyran-6-carboxylic acid
OR913346-1G
APOSOR913346-1GEA 29 EUR
APOSOR913346-1G
5,6-Dihydro-4h-pyran-2-carboxylic acid 95%
5,6-Dihydro-4h-pyran-2-carboxylic acid
Formel: C₆H₈O₃
Molecular Weight: 128,126 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08437234
CAS-Nummer: 31518-14-6