2-Chloro-5-ethoxypyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR913408-1G OR913408-250MG
APOSOR913408-1GEA 177 EUR
APOSOR913408-1G APOSOR913408-250MG
2-Chloro-5-ethoxypyridine 95%
2-Chloro-5-ethoxypyridine
Formel: C₇H₈ClNO
Molecular Weight: 157,598 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09835252
CAS-Nummer: 856851-48-4