(2-Formyl-5-methoxy-phenoxy)-acetonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR913450-1G OR913450-250MG
APOSOR913450-1GEA 683 EUR
APOSOR913450-1G APOSOR913450-250MG
(2-Formyl-5-methoxy-phenoxy)-acetonitrile 95%
(2-Formyl-5-methoxy-phenoxy)-acetonitrile
Formel: C₁₀H₉NO₃
Molecular Weight: 191,183 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD14587808
CAS-Nummer: 108656-11-7