(2-Formylphenoxy)acetonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-(2-Formylphenoxy)acetonitrile
OR913452-1G
OR913452-5G
APOSOR913452-1GEA
60.9
EUR
APOSOR913452-1G
APOSOR913452-5G
(2-Formylphenoxy)acetonitrile 97%
(2-Formylphenoxy)acetonitrile
Formel:
C₉H₇NO₂ Molecular Weight: 161,157 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01157218 CAS-Nummer: 125418-83-9 |