(4-Chloro-2-formyl-phenoxy)-acetonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR913532-1G OR913532-250MG
APOSOR913532-1GEA 647 EUR
APOSOR913532-1G APOSOR913532-250MG
(4-Chloro-2-formyl-phenoxy)-acetonitrile 95%
(4-Chloro-2-formyl-phenoxy)-acetonitrile
Formel: C₉H₆ClNO₂
Molecular Weight: 195,602 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07431460
CAS-Nummer: 125418-96-4