1-Methyl-5-[(methylamino)methyl]-3-phenyl-1H-pyrazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR9136-1G OR9136-250MG
APOSOR9136-1GEA 296 EUR
APOSOR9136-1G APOSOR9136-250MG
1-Methyl-5-[(methylamino)methyl]-3-phenyl-1H-pyrazole 95%
1-Methyl-5-[(methylamino)methyl]-3-phenyl-1H-pyrazole
Formel: C₁₂H₁₅N₃
Molecular Weight: 201,268 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08271945
CAS-Nummer: 864068-98-4
UN: 3265
ADR: 8,III