(R)-1,4-Benzodioxane-2-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR913611-1G OR913611-250MG
APOSOR913611-1GEA 178 EUR
APOSOR913611-1G APOSOR913611-250MG
(R)-1,4-Benzodioxane-2-carboxylic acid 95%
(R)-1,4-Benzodioxane-2-carboxylic acid
Formel: C₉H₈O₄
Molecular Weight: 180,157 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00239407
CAS-Nummer: 70918-53-5