(R)-1-N-Benzyl-prolinol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR913624-1G OR913624-5G
APOSOR913624-1GEA 174 EUR
APOSOR913624-1G APOSOR913624-5G
(R)-1-N-Benzyl-prolinol 95%
(R)-1-N-Benzyl-prolinol
Formel: C₁₂H₁₇NO
Molecular Weight: 191,269 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03790915
CAS-Nummer: 182076-49-9