3,5-Dibromo-4-methoxyaniline
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3,5-dibromo-4-methoxyaniline
OR913648-1G
OR913648-5G
APOSOR913648-1GEA
299
EUR
APOSOR913648-1G
APOSOR913648-5G
3,5-Dibromo-4-methoxyaniline
3,5-Dibromo-4-methoxyaniline
Formel:
C₇H₇Br₂NO Molecular Weight: 280,945 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11647741 CAS-Nummer: 41727-70-2 |