(R)-3-(4-Chlorophenyl)-β-alaninol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR913669-1G
OR913669-250MG
APOSOR913669-1GEA
877
EUR
APOSOR913669-1G
APOSOR913669-250MG
(R)-3-(4-Chlorophenyl)-β-alaninol 97%
(R)-3-(4-Chlorophenyl)-β-alaninol
Formel:
C₉H₁₂ClNO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07784070 CAS-Nummer: 1213362-28-7 |