2,3-Dihydro-5-[(methylamino)methyl]thieno[3,4-b][1,4]dioxine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: N-(2,3-Dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxin-5-ylmethyl)-N-methylamine
OR9137-1G OR9137-250MG
APOSOR9137-1GEA 197 EUR
APOSOR9137-1G APOSOR9137-250MG
2,3-Dihydro-5-[(methylamino)methyl]thieno[3,4-b][1,4]dioxine 95%
2,3-Dihydro-5-[(methylamino)methyl]thieno[3,4-b][1,4]dioxine
Formel: C₈H₁₁NO₂S
Molecular Weight: 185,243 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08271957
CAS-Nummer: 859851-03-9
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III