Methyl (3R)-piperidine-3-carboxylate 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (R)-Methyl piperidine-3-carboxylate
OR913753-1G OR913753-5G
APOSOR913753-1GEA 237 EUR
APOSOR913753-1G APOSOR913753-5G
Methyl (3R)-piperidine-3-carboxylate 96%
Methyl (3R)-piperidine-3-carboxylate
Formel: C₇H₁₃NO₂
Molecular Weight: 143.184 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09749870
CAS-Nummer: 164323-85-7