3-Methoxy-4-methylsulphonylaniline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR913835-100MG OR913835-1G OR913835-250MG
APOSOR913835-100MGEA 284 EUR
APOSOR913835-100MG APOSOR913835-1G APOSOR913835-250MG
3-Methoxy-4-methylsulphonylaniline 95%
3-Methoxy-4-methylsulphonylaniline
Formel: C₈H₁₁NO₃S
Molecular Weight: 201.243 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13188510
CAS-Nummer: 75259-31-3