tert-Butyl (3S)-3-cyanopiperazine-1-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (S)-tert-Butyl 3-cyanopiperazine-1-carboxylate
OR913839-1G OR913839-250MG
APOSOR913839-1GEA 980 EUR
APOSOR913839-1G APOSOR913839-250MG
tert-Butyl (3S)-3-cyanopiperazine-1-carboxylate 95%
tert-Butyl (3S)-3-cyanopiperazine-1-carboxylate
Formel: C₁₀H₁₇N₃O₂
Molecular Weight: 211,261 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09263269
CAS-Nummer: 1217650-60-6