1-(3-Chloropyrazin-2-yl)ethanone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR914097-1G OR914097-250MG
APOSOR914097-1GEA 125 EUR
APOSOR914097-1G APOSOR914097-250MG
1-(3-Chloropyrazin-2-yl)ethanone 95%
1-(3-Chloropyrazin-2-yl)ethanone
Formel: C₆H₅ClN₂O
Molecular Weight: 156,57 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD10697755
CAS-Nummer: 121246-90-0